235199
7-Methoxycoumarin-4-acetic acid
97%
Sinônimo(s):
7-Methoxy-2-oxo-2H-1-benzopyran-4-acetic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
193 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
DMF: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
grupo funcional
carboxylic acid
ester
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2C(CC(O)=O)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C12H10O5/c1-16-8-2-3-9-7(4-11(13)14)5-12(15)17-10(9)6-8/h2-3,5-6H,4H2,1H3,(H,13,14)
chave InChI
ZEKAXIFHLIITGV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- as fluorescent probe in preparation of two novel LysB29 selectively labelled fluorescent derivatives of human insulin
- in the preparation of cell-penetrating peptide transportan 10 (tp10)
- as fluorescent label for peptides
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
235199-500MG | 4061838784964 |
235199-100MG | |
235199-1G | 4061826661826 |