8.52099
Fmoc-Lys(Dnp)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Lys(Dnp)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-2,4-dinitrophenyl-L-lysine
About This Item
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])c1c(ccc(c1)[N+](=O)[O-])NCCCC[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O
InChI
1S/C27H26N4O8/c32-26(33)24(11-5-6-14-28-23-13-12-17(30(35)36)15-25(23)31(37)38)29-27(34)39-16-22-20-9-3-1-7-18(20)19-8-2-4-10-21(19)22/h1-4,7-10,12-13,15,22,24,28H,5-6,11,14,16H2,(H,29,34)(H,32,33)/t24-/m0/s1
chave InChI
OENCMORJQAUAAJ-DEOSSOPVSA-N
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -13.5 - -10.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2