229938
Sodium nitrate
99.995% trace metals basis
Sinônimo(s):
Chile salpeter
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
99.995% trace metals basis
Formulário
solid
pf
306 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble 874 g/L at 20 °C
grupo funcional
nitrate
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
chave InChI
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?