Documentos Principais
NISTRM8569
Nitrogen and oxygen isotopes in nitrate
NIST® RM 8569
Sinônimo(s):
Sodium nitrate, Chile salpeter
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
NaNO3
Número CAS:
Peso molecular:
84.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
pureza isotópica
 15N
 17O
 18O
fabricante/nome comercial
NIST®
pf
306 °C (dec.) (lit.)
Formato
mixture
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
chave InChI
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Nitrogen (15N), Oxygen (17O/18O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Global Trade Item Number
SKUGTIN
NISTRM85694061834196990