NISTRM8562
CO2-heavy, paleomarine origin (carbon dioxide)
NIST® RM 8562
About This Item
Código UNSPSC:
12352119
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
pureza isotópica
13C
18O
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
matrix material
Categorias relacionadas
Descrição geral
Outras notas
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (13C/12C), Oxygen (18O/16O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Carbon (13C/12C), Oxygen (18O/16O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
NISTRM8562 | 4061834196952 |