Key Documents
NISTRM8551
Sulfato de amônio
NIST® RM 8551
Sinônimo(s):
Mascagnita
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
132.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
pureza isotópica
 15N
fabricante/nome comercial
NIST®
pf
>280 °C (dec.) (lit.)
densidade
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Outras notas
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Nitrogen (15N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)