Documentos Principais
NISTRM8557
NBS 127 (sulfur and oxygen isotopes in barium sulfate)
NIST® RM 8557
Sinônimo(s):
Barium sulfate, Baryte
About This Item
Fórmula linear:
BaSO4
Número CAS:
Peso molecular:
233.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
pureza isotópica
 18O
 34S
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
chave InChI
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Outras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Analyte : Sulfur (34S), Oxygen (18O)
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
NISTRM85574061834196938