Key Documents
NIST8555
IAEA-S-2 (Sulfur Isotopes in Silver Sulfide)
NIST®SRM®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
grau
certified reference material
pureza isotópica
 34S
forma
powder
embalagem
pkg of 0.5 g
fabricante/nome comercial
NIST®
Descrição geral
Outras notas
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Sulfur (34S/32S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)