Documentos Principais
NIST8554
IAEA-S-1 (Sulfur Isotopes in Silver Sulfide)
NIST®SRM®
Sinônimo(s):
Silver sulfide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ag2S
Número CAS:
Peso molecular:
247.80
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
pureza isotópica
 34S
Formulário
powder
embalagem
pkg of 0.5 g
fabricante/nome comercial
NIST®
pf
845 °C (lit.)
densidade
7.234 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]S[Ag]
InChI
1S/2Ag.S
chave InChI
OCWNMDUAUUAHSJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This Reference Material (RM) is an international measurement standard that defines the Vienna Cañon Diablo Troilite (VCDT) scale for relative differences in sulfur (S) isotope-number ratios.
SRM 8554_cert SRM 8554_SDS
Outras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Sulfur -34
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)