NISTRM8539
NBS 22 oil (carbon and hydrogen isotopes in oil)
NIST RM 8539
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pureza isotópica
2H
13C
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
matrix material
Descrição geral
Outras notas
Reference/Informational value is provided for the following analytes.Carbon (13C), Hydrogen (2H)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 - 651.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
98 - 344 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)