Documentos Principais
907154
Sigma-Aldrich
Graphite anode powder
Sinônimo(s):
EL-I-C6
About This Item
Fórmula linear:
C
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
descrição
Advanced natural graphite
BET surface area: 3.16 m2/g or 1.52 m2/g
Calendar density: > 1.5 g/cm3
Spherical particles
Tap density: >1.0 g/cm3
Formulário
powder
tamanho de partícula
15-30 μm
traços de cátion
C: >99.95% (LOI)
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This graphite product gives identical performance compared to commercial anode powder (@ C/2)
Electrochemistry performance:
  • Reversible capacity: 355 mAh/g
  • Irreversible capacity: 23 mAh/g
  • First cycle efficiency: 93.7%.
High Precision Coulometry (HPC)
  • Standard 2.2 Ah 18650 Cells
  • Coulombic efficiency > 0.998 at 40 Celsius
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Artigos
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.