Key Documents
NISTRM8537
SLAP-Water light stable isotopic standard
NIST®RM 8537
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
pureza isotópica
 2H
 18O
fabricante/nome comercial
NIST®
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
formato
matrix material
Outras notas
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Hydrogen (H1/H2), Oxygen (O16/O18)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)