Documentos Principais
8.01776
Sigma-Aldrich
Benzoin
for synthesis
Sinônimo(s):
Benzoin, α-Hydroxy-α-phenylacetophenone
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(OH)COC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
212.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
204-331-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.3 hPa ( 136 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
crystals
potência
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
8870 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
344 °C/1023 hPa
pf
132-134 °C
temperatura de transição
flash point 181 °C
solubilidade
0.3 g/L
densidade
1.31 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
350 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
OC(c2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
chave InChI
ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 130 °C
Melting range (upper value): ≤ 136 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3