399396
Benzoin
purified by sublimation, ≥99.5%
Sinônimo(s):
α-Hydroxy-α-phenylacetophenone, α-Hydroxybenzyl phenyl ketone, 2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.5%
Formulário
powder
purificado por
sublimation
p.e.
194 °C/12 mmHg (lit.)
pf
134-138 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
chave InChI
ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?