Documentos Principais
B90203
Sigma-Aldrich
Butylbenzene
≥99%
Sinônimo(s):
1-Phenylbutane
About This Item
Fórmula linear:
C6H5(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
134.22
Beilstein:
1903395
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.03 mmHg ( 23 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
774 °F
Lim. expl.
5.8 %
índice de refração
n20/D 1.489 (lit.)
p.e.
183 °C (lit.)
pf
−88 °C (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3
chave InChI
OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Aplicação
Butylbenzene undergoes oxidation to afford butyrophenone. It is used to prepare N-arylazoles via oxidant-free and selective C(sp2)-H amination reaction. It can be used in the synthesis of alkylated pentacene and ladder-type oligo(p-phenylene)s to improve solubility in common organic solvents.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
3-Ethyltoluene 99%
Sigma-Aldrich
E49606
3-Ethyltoluene
1-Phenylnonane 96%
Sigma-Aldrich
331066
1-Phenylnonane
Ethylbenzene anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
296848
Ethylbenzene
Photo-induced oxidant-free oxidative C?H/N?H cross-coupling between arenes and azoles.
Niu L, et al.
Nature Communications, 8, 14226-14226 (2017)
A New Method for the Benzylic Oxidation of Alkylarenes Catalyzed by Hypervalent Iodine (III).
Xu Y, et al.
Synthesis, 45(03), 370-374 (2013)
Ladder-type oligo (p-phenylene) s with D???A architectures: design, synthesis, optical gain properties, and stabilized amplified spontaneous emission.
Fang M, et al.
Journal of Material Chemistry C, 5(23), 5797-5809 (2017)
Dirhodium (II) Complexes of 2?(Sulfonylimino) pyrrolidine: Synthesis and Application in Catalytic Benzylic Oxidation.
Wusiman A, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2012(16), 3088-3092 (2012)
Study on liquid crystallinity in 2, 9?dialkylpentacenes.
Okamoto K , et al.
Liq. Cryst., 34(9), 1001-1007 (2007)