19600
Butylbenzene
analytical standard
Sinônimo(s):
1-Phenylbutane
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
1.03 mmHg ( 23 °C)
Ensaio
≥99.8% (GC)
temperatura de autoignição
774 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
5.8 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.489 (lit.)
n20/D 1.490
p.e.
183 °C (lit.)
pf
−88 °C (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3
chave InChI
OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)