B90602
tert-Butylbenzene
99%
Sinônimo(s):
2-Methyl-2-phenylpropane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.16 (169 °C, vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
4.79 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
842 °F
índice de refração
n20/D 1.492 (lit.)
p.e.
169 °C (lit.)
pf
−58 °C (lit.)
densidade
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
chave InChI
YTZKOQUCBOVLHL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Gas separation applications: tert-Butylbenzene is utilized in the synthesis of aromatic polyimide membranes with covalent crosslinking, enhancing their performance in gas separation processes, which is vital for industrial applications and environmental management (Lozano et al., 2022).
- Enhancement of Raman scattering: The compound serves as a substrate for metal nanoparticles in nanogap-enhanced Raman scattering studies, which is crucial for analytical chemistry, providing sensitive detection methods for various chemicals (Chen et al., 2021).
- Hyperpolarized (13)C probes: It is also pivotal in the rational design of hyperpolarized (13)C probes, enabling significant advancements in magnetic resonance imaging (MRI) techniques, which improve diagnostic imaging capabilities (Sando et al., 2018).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
116.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
47 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis