B71608
2-Bromomesitylene
98%
Sinônimo(s):
2-Bromo-1,3,5-trimethylbenzene
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.552 (lit.)
pb
225 °C (lit.)
pf
2 °C (lit.)
densidade
1.301 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(Br)c(C)c1
InChI
1S/C9H11Br/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
chave InChI
RRTLQRYOJOSPEA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
2-Bromomesitylene can be used as a reactant for carbon-carbon bond formation and cleavage reactions.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?