637939
1-Bromo-2,4,6-triisopropylbenzene
95%
Sinônimo(s):
2,4,6-Triisopropylbromobenzene, 2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.523 (lit.)
p.e.
96-97 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cc(C(C)C)c(Br)c(c1)C(C)C
InChI
1S/C15H23Br/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(16)14(8-12)11(5)6/h7-11H,1-6H3
chave InChI
FUMMYHVKFAHQST-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?