Documentos Principais
425508
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylphenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Sinônimo(s):
2,6-Xylylmagnesium bromide, Bromo(2,6-dimethylphenyl)magnesium
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H3MgBr
Número CAS:
Peso molecular:
209.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
1.0 M in THF
p.e.
65-67 °C
densidade
0.998 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(C)c1[Mg]Br
InChI
1S/C8H9.BrH.Mg/c1-7-4-3-5-8(2)6-7;;/h3-5H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
BIGUVDUZGAJWQK-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
2,6-Dimethylphenylmagnesium bromide can be used:
  • As an intermediate in the synthesis of dibutyl(5,10-dihydro-1,9-di-p-toluoyl-5-p-tolyldipyrrinato)tin(IV), which is further used in the preparation of zinc-based porphyrin.
  • As a substrate in the preparation of substituted fluorenes by reacting with 2-substituted arenesulfonates and dihaloarenes.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-2.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-19 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Nearly Chromatography-Free Synthesis of the A3B-Porphyrin 5-(4-Hydroxymethylphenyl)-10, 15, 20-tri-p-tolylporphinatozinc (II).
Zaidi SHH, et al.
Organic Process Research & Development, 10(2), 304-314 (2006)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
425508-100ML4061837843914
425508-800ML4061837843921