470260
4-Methoxyphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Sinônimo(s):
(4-Methoxyphenyl)magnesium bromide, 4-Anisylmagnesium bromide, p-Methoxyphenylmagnesium bromide, Bromo(4-methoxyphenyl)magnesium
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
0.5 M in THF
p.e.
65-67 °C
densidade
0.955 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C7H7O.BrH.Mg/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
JKXAZEXIOPFJSC-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- In the denickelation of porphyrins and to replace the metal center with magnesium.
- To synthesize a tubulin polymerization inhibitor, 2-Amino-3,4,5-trimethoxybenzophenone.
- In the total synthesis of (−)-centrolobine.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?