245550
4-Fluorophenylmagnesium bromide solution
2.0 M in diethyl ether
Sinônimo(s):
p-Fluorophenylmagnesium bromide, Bromo(4-fluorophenyl)magnesium, Bromo(p-fluorophenyl)magnesium
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
2.0 M in diethyl ether
densidade
1.043 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C6H4F.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
QYBFFRXNNFXREA-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?