Documentos Principais
563722
Sigma-Aldrich
3-Chlorophenylmagnesium bromide
0.5 M in THF
Sinônimo(s):
(3-Chlorophenyl)magnesium bromide, (m-Chlorophenyl)magnesium bromide, 3-chloro phenyl magnesium bromide, 3-chlorophenyl magnesium bromide, m-chlorophenyl magnesium bromide, Bromo(3-chlorophenyl)magnesium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4BrClMg
Número CAS:
Peso molecular:
215.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
Nível de qualidade
concentração
0.5 M in THF
p.e.
65 °C (lit.)
densidade
0.960 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C6H4Cl.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-2,4-5H;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
ZIYRUWPTUPFRQU-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
3-Chlorophenylmagnesium bromide (o-chlorophnylmagnesium bromide) is a Grignard reagent that can be used to synthesize:
  • 2,3-Di(o-chlorophenyl)buta-1,3-dienes by reacting with 1,4-dimethoxy 2-butyne in the presence of a copper(I) salt.
  • 2-Bromo-5-chlorothiophen-3-yl-(3-chlorophenyl)methanol by reacting with 2-bromo-5-chlorothiophene-3-carbaldehyde.
  • 2-(3-Chlorophenyl)-1-phenyl-1H-inden-1-ol from 2- benzoylbenzonitrile as a starting a material.
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
<1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
< -17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The discovery of 4-1-[({2, 5-dimethyl-4-[4-(trifluoromethyl) benzyl]-3-thienyl}carbonyl) amino] cyclopropyl}benzoic acid (MK-2894), a potent and selective prostaglandin E2 subtype 4 receptor antagonist
Blouin M, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 53(5), 2227-2238 (2010)