Documentos Principais
562254
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-fluorophenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(F)MgBr
Número CAS:
Peso molecular:
233.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
Nível de qualidade
concentração
0.5 M in THF
p.e.
65 °C
densidade
0.968 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc([Mg]Br)ccc1Cl
InChI
1S/C6H3ClF.BrH.Mg/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1,3-4H;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
JVKNCECRGPRLKQ-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)