About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H2Cl2N2
Número CAS:
Peso molecular:
148.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
48-55 °C
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H
chave InChI
CEJAHXLRNZJPQH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
225.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107.2 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)