Documentos Principais
15047
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-pyrroleboronic acid
≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
N-Boc-2-pyrryl boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H14BNO4
Número CAS:
Peso molecular:
211.02
Beilstein:
7993875
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (T)
Formulário
solid
pf
93-98 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)n1cccc1B(O)O
InChI
1S/C9H14BNO4/c1-9(2,3)15-8(12)11-6-4-5-7(11)10(13)14/h4-6,13-14H,1-3H3
chave InChI
ZWGMJLNXIVRFRJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)