Key Documents
733539
Sigma-Aldrich
N-Boc-pyrrole-2-boronic acid MIDA ester
95%
Sinônimo(s):
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrole-2-boronic acid MIDA ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H19BN2O6
Número CAS:
Peso molecular:
322.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
pf
166-171 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccn2C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H19BN2O6/c1-14(2,3)21-13(20)17-7-5-6-10(17)15-22-11(18)8-16(4)9-12(19)23-15/h5-7H,8-9H2,1-4H3
chave InChI
HASMDYSWFBSATG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
N-Boc-pyrrole-2-boronic acid MIDA ester can be used:
  • As a starting material for the synthesis of marine natural product pentabromopseudilin.
  • To prepare 5,5′-(3,4-dihexylthiophene-2,5-diyl)bis(1H-pyrrole-2-carbaldehyde), a key intermediate for the synthesis of thiophene based novel macrocycles.
  • As a substrate in the palladium-catalyzed one-pot meta arylation of bromo substituted 2-phenylpyridine.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Two-step total synthesis of an anti-MRSA and myosin-inhibiting marine natural product pentabromopseudilin via Suzuki-Miyaura coupling of a MIDA boronate ester
Kum D, et al.
Tetrahedron Letters, 58(34), 3374-3376 (2017)