632732
1-Boc-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
1,1-dimethylethyl ester 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-Pyrazole-1-carboxylic acid, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)pyrazole, 1-Boc-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, 1-Boc-4-pyrazoleboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-Boc-pyrazole, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-pyrazolecarboxylate, [1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazol-4-yl]boronic acid pinacol ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
82-86 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C14H23BN2O4/c1-12(2,3)19-11(18)17-9-10(8-16-17)15-20-13(4,5)14(6,7)21-15/h8-9H,1-7H3
chave InChI
IPISOFJLWYBCAV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Suzuki Coupling
- Copper-catalyzed azidation
Reagent used in Preparation of
- Selective quinazolinyl-phenol inhibitors of CHK1 as potential antitumors and radioprotectants
- Stereoselective synthesis of selective Cathepsin inhibitors
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction