Documentos Principais
680516
Sigma-Aldrich
N-Boc-5-methoxy-2-indolylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-methoxyindole-2-boronic acid, N-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H18BNO5
Número CAS:
Peso molecular:
291.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
pf
102-107 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2n(C(=O)OC(C)(C)C)c(cc2c1)B(O)O
InChI
1S/C14H18BNO5/c1-14(2,3)21-13(17)16-11-6-5-10(20-4)7-9(11)8-12(16)15(18)19/h5-8,18-19H,1-4H3
chave InChI
PZLVPMBCKHDVKT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
May contain varying amounts of anhydride.
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of dihalogenated pyrazoles via dipolar cycloaddition by palladium-catalyzed cross-coupling processes
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling
  • Synthesis of the isocryptolepine alkaloid and its related skeletons using a modified Pictet-Spengler reaction
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)