Documentos Principais
684589
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3-pyridinylboronic acid
≥95.0%
Sinônimo(s):
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8BNO3
Número CAS:
Peso molecular:
152.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0%
Formulário
solid
pf
140-144 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ncccc1B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO3/c1-11-6-5(7(9)10)3-2-4-8-6/h2-4,9-10H,1H3
chave InChI
NVOLYUXUHWBCRJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
May contain varying amounts of anhydride.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)