Documentos Principais
563870
Sigma-Aldrich
1-(Phenylsulfonyl)-3-indolylboronic acid
97%
Sinônimo(s):
1-(Phenylsulfonyl)-3-indoleboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H5SO2NC8H5B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
301.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
144 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cn(c2ccccc12)S(=O)(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C14H12BNO4S/c17-15(18)13-10-16(14-9-5-4-8-12(13)14)21(19,20)11-6-2-1-3-7-11/h1-10,17-18H
chave InChI
YKTZLHLBQGCFQX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction