Documentos Principais
719455
Sigma-Aldrich
2-Bromomethylphenylboronic acid MIDA ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H13BBrNO4
Número CAS:
Peso molecular:
325.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
pf
196-202 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccccc2CBr
InChI
1S/C12H13BBrNO4/c1-15-7-11(16)18-13(19-12(17)8-15)10-5-3-2-4-9(10)6-14/h2-5H,6-8H2,1H3
chave InChI
GUOSLMTXTQNEPM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)