Documentos Principais
692050
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)phenethyl bromide
97%
Sinônimo(s):
1-(2-Bromoethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8BrF3
Número CAS:
Peso molecular:
253.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.487
densidade
1.499 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C9H8BrF3/c10-6-5-7-1-3-8(4-2-7)9(11,12)13/h1-4H,5-6H2
chave InChI
WTCVMJLGKMOROW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)