Documentos Principais
152692
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzotrifluoride
99%
Sinônimo(s):
1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4CF3
Número CAS:
Peso molecular:
225.01
Beilstein:
2045666
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.472 (lit.)
p.e.
154-155 °C (lit.)
densidade
1.607 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H
chave InChI
XLQSXGGDTHANLN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
4-Bromobenzotrifluoride was used to study the catalytic activity of palladacycle using Suzuki-Miyaura reaction.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Development of a fluorous, oxime-based palladacycle for microwave-promoted carbon?carbon coupling reactions in aqueous media.
Green Chemistry, 14(1), 77-80 (2012)
Xiao Yan et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(11), 6222-6230 (2020-03-05)
Unveiling the reaction mechanism is significant for developing high-performance catalysts. In this paper, a series of precisely controlled PdxM147-x (M = Cu, Pt, Au, Rh, Ru) dendrimer encapsulated nanoparticles (DENs) has been successfully synthesized. The mechanisms of PdxM147-x as catalysts
Global Trade Item Number
SKUGTIN
152692-100G4061838346162
152692-25G4061838740496
152692-5G4061838740502