290157
1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-bromobenzene
97%, contains 3% Copper Shot (CAS 7440-50-8) as stabilizer
Sinônimo(s):
1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
contém
3% Copper Shot (CAS 7440-50-8) as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.427 (lit.)
p.e.
154 °C (lit.)
pf
−16 °C (lit.)
densidade
1.699 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(Br)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3BrF6/c9-6-2-4(7(10,11)12)1-5(3-6)8(13,14)15/h1-3H
chave InChI
CSVCVIHEBDJTCJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?