251186
1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene
99%
Sinônimo(s):
α,α,α,α′,α′,α′-Hexafluoro-m-xylene
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.379 (lit.)
pb
116-116.3 °C (lit.)
densidade
1.378 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6/c9-7(10,11)5-2-1-3-6(4-5)8(12,13)14/h1-4H
chave InChI
SJBBXFLOLUTGCW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Electrogenerated chemiluminescence of 9,10-diphenylanthracene, rubrene, and anthracene in fluorinated aromatic solvents.: This study explores the electrogenerated chemiluminescence (ECL) properties of various aromatic compounds in fluorinated solvents, including 1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene. The research highlights the efficiency and stability of ECL in these fluorinated environments, which can be crucial for applications in high-performance liquid chromatography (HPLC) and other analytical techniques (Vinyard et al., 2008).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?