753165
(Difluoromethyl)benzene
97%
Sinônimo(s):
α,α-Difluorotoluene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6F2
Número CAS:
Peso molecular:
128.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.458
densidade
1.138 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6F2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
chave InChI
JDZLOJYSBBLXQD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
95.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
35.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)