Documentos Principais
337064
Sigma-Aldrich
(Trifluoromethoxy)benzene
99%
Sinônimo(s):
α,α,α-Trifluoroanisole, Phenyl trifluoromethyl ether
About This Item
Fórmula linear:
C6H5OCF3
Número CAS:
Peso molecular:
162.11
Beilstein:
2043132
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
41.3 mmHg ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
p.e.
102 °C (lit.)
densidade
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
phenoxy
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)11-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
GQHWSLKNULCZGI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
(Trifluoromethoxy)benzene is an aryl trifluoromethyl ether. (Trifluoromethoxy)benzene can be prepared from 4-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene via hydrogenolysis. Conformation of (trifluoromethoxy)benzene in the gas phase has been studied by electron diffraction and spectroscopy supplemented with ab initio calculations.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Trifluoromethoxy benzene in the gas phase studied by electron diffraction and spectroscopy supplemented with ab initio calculations.
Shishkov IF, et al.
Journal of Molecular Structure, 567, 339-360 (2001)
Chemistry in hydrogen fluoride. 7. A novel synthesis of aryl trifluoromethyl ethers.
Feiring AE.
The Journal of Organic Chemistry, 44(16), 2907-2910 (1979)