Documentos Principais
8.41554
Sigma-Aldrich
Benzotrifluoride
for synthesis
Sinônimo(s):
Benzotrifluoride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5F3
Número CAS:
Peso molecular:
146.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
202-635-0
NACRES:
NA.22
Ensaio:
≥99% (GC)
p.e.:
100-103 °C/1013 hPa
pressão de vapor:
53 hPa ( 25 °C)
pressão de vapor
53 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
650 °C
potência
15000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
1.4-9.3 % (v/v)
p.e.
100-103 °C/1013 hPa
pf
-29 °C
temperatura de transição
flash point 12 °C
solubilidade
0.45 g/L (Hydrolysis)
densidade
1.197 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.186 - 1.190
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
46.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
8 °C - closed cup