Documentos Principais
196681
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzonitrile
99%
Sinônimo(s):
α,α,α-Trifluoro-p-tolunitrile
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4CN
Número CAS:
Peso molecular:
171.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.4583 (lit.)
p.e.
80-81 °C/20 mmHg (lit.)
pf
39-41 °C (lit.)
densidade
1.278 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H4F3N/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H
chave InChI
DRNJIKRLQJRKMM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
4-(Trifluoromethyl)benzonitrile is a key intermediate in the synthesis of fluvoxamine. It participates in nickel-catalyzed arylcyanation reaction of 4-octyne.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Yasuhiro Hirata et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(31), 10964-10973 (2009-09-03)
Allyl cyanides are found to add across alkynes in the presence of a nickel/P(4-CF(3)-C(6)H(4))(3) catalyst to give polysubstituted 2,5-hexadienenitriles with defined stereo- and regiochemistry. Use of AlMe(2)Cl or AlMe(3) as a Lewis acid cocatalyst accelerates the reaction and expands the
Improving palladium-catalyzed cyanation of aryl halides: development of a state-of-the-art methodology using potassium hexacyanoferrate (II) as cyanating agent.
Schareina T, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 689(24), 4576-4583 (2004)