Ensaio
97%
pf
76-80 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitrile
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(c1)C#N
InChI
1S/C7H3FN2O2/c8-7-2-1-6(10(11)12)3-5(7)4-9/h1-3H
chave InChI
YLACBMHBZVYOAP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile can be prepared from 2-fluorobenzonitrile via nitration.
Aplicação
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile may be used in the preparation of:
- 2-fluoro-5-aminobenzonitrile
- ethyl 3-amino-5-nitro-benzo[b]thiophene-2-carboxylate
- 1-methyl-5-nitro-1H-indazol-3-ylamine
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Journal of medicinal chemistry, 48(6), 1729-1744 (2005-03-18)
Modification of a series of pyrazole factor Xa inhibitors to incorporate an aminobenzisoxazole as the P(1) ligand resulted in compounds with improved selectivity for factor Xa relative to trypsin and plasma kallikrein. Further optimization of the P(4) moiety led to
Synthesis, antiproliferative activity, and in silico insights of new 3-benzoylamino-benzo [b] thiophene derivatives.
European Journal of Medicinal Chemistry, 90, 537-546 (2015)
A method for the regioselective synthesis of 1-alkyl-1H-indazoles.
Tetrahedron, 69(19), 3907-3912 (2013)