Documentos Principais
702188
Sigma-Aldrich
6-Bromo-1H-benzimidazole
97%
Sinônimo(s):
6-Bromo-1H-benzo[d]imidazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5BrN2
Número CAS:
Peso molecular:
197.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32151613
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
130-134 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc2nc[nH]c2c1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)
chave InChI
GEDVWGDBMPJNEV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3