Documentos Principais
193232
Sigma-Aldrich
1,4-Benzodioxan-6-amine
≥98%
Sinônimo(s):
6-Amino-1,4-benzodioxan
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
151.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.599 (lit.)
pf
29-31 °C (lit.)
densidade
1.231 g/mL (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-2,5H,3-4,9H2
chave InChI
BZKOZYWGZKRTIB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1,4-Benzodioxan-6-amine was used in the synthesis of N-(2-hydroxy-ethyl)-2,3-didehydroazapodophyllotoxins having anti-tumor activity and dioxanoacridinones.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
2, 3-Dihydrodioxin [2, 3-b] acridin-11 (6H)-one.
Karolak-Wojciechowska J, et al.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 54(11), 1689-1690 (1998)
Ajay Kumar et al.
Journal of heterocyclic chemistry, 47(6), 1275-1282 (2011-01-05)
Novel arylamino alcohols were synthesized and these alcohols were used to prepare 12 novel N-(2-hydroxy-ethyl)-2,3-didehydroazapodophyllotoxins, in one step, by simple reflux in ethanol. Isolated yields in the range of 50-70% were obtained.