193135
3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
97%
Sinônimo(s):
α,α,α,α′,α′,α′-Hexafluoro-3,5-xylidine, 5-Amino-α,α,α,α′,α′,α′-hexafluoro-m-xylene
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
p.e.
85 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.467 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F6N/c9-7(10,11)4-1-5(8(12,13)14)3-6(15)2-4/h1-3H,15H2
chave InChI
CDIDGWDGQGVCIB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- N-[2-hydroxy-1-naphthylidene]-3, 5-bis(trifluoromethyl)aniline, Schiff′s base
- 5,7-bis(trifluoromethyl)aniline
- N-1-phenylethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline via titanium-catalyzed hydroamination reaction
- N,N′-bis[3,5-bis(tri-fluoromethyl)phenyl]thiourea, organocatalyst
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?