345814
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
98%
Sinônimo(s):
2-Amino-3-fluorobenzotrifluoride, α,α,α,6-Tetrafluoro-o-toluidine
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.462 (lit.)
pb
155 °C (lit.)
densidade
1.388 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(F)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5F4N/c8-5-3-1-2-4(6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
chave InChI
CQSFHEFEKDRLKE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
127.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?