F3401
2-Fluoroaniline
≥99%
Sinônimo(s):
1-Amino-2-fluorobenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.544 (lit.)
pb
182-183 °C (lit.)
pf
−29 °C (lit.)
densidade
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1F
InChI
1S/C6H6FN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
chave InChI
FTZQXOJYPFINKJ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Blood,hematopoietic system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?