Documentos Principais
8.20565
Sigma-Aldrich
2-Fluoroaniline
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Fluoroaniline, 1-Amino-2-fluorobenzene
About This Item
Fórmula linear:
2-(F)C6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
111.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
206-478-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
p.e.
171-173 °C/1013 hPa
pf
-29 °C
temperatura de transição
flash point 60 °C
densidade
1.15 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(cccc1)N
InChI
1S/C6H6FN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
chave InChI
FTZQXOJYPFINKJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.150 - 1.153
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup