B56420
2-Bromoaniline
98%
Sinônimo(s):
2-Amino-1-bromobenzene, 2-Aminobromobenzene, 2-Bromobenzenamine, 2-Bromophenylamine, o-Aminobromobenzene, o-Bromoaniline
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
229 °C (lit.)
pf
24-28 °C (lit.)
densidade
1.52 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
chave InChI
AOPBDRUWRLBSDB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?