Ensaio
97%
grupo funcional
amine
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccccc1Br
InChI
1S/C8H10BrN/c1-10(2)8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,1-2H3
chave InChI
ONMSBNJJCUCYED-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- bis[(2-dimethylamino)phenyl]amine via a multi-step reaction procedure
- 2-(N,N-dimethylaminophenyl)-bis(diethylamino)phosphine
- 6-[2-(dimethylamino)phenyl]-2,2-bipyridine obtained via lithiation followed by reaction with 2,2-bipyridine
- 1-(2′-(dimethylamino)phenyl)-2-diphenylphosphino-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate via a multi-step reaction procedure
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Binol-based diphosphite or phosphonite ligand: synthesis and application to hydroformylation of styrene and/or hydrogenation of prochiral olefins?