683345
[Pd2(dba)3] x dba
Umicore
Sinônimo(s):
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), Pd2dba3, Pd2(dba)3
Formulário
powder
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
pf
152-155 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Pd].[Pd].O=C(\C=C\c1ccccc1)/C=C/c2ccccc2.O=C(\C=C\c3ccccc3)/C=C/c4ccccc4.O=C(\C=C\c5ccccc5)/C=C/c6ccccc6
InChI
1S/3C17H14O.2Pd/c3*18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16;;/h3*1-14H;;/b3*13-11+,14-12+;;
chave InChI
CYPYTURSJDMMMP-WVCUSYJESA-N
Aplicação
Catalyst for C-C and C-N bond formation especially Suzuki, Heck coupling reaction
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
We are happy to offer a series of precatalysts for asymmetric catalysis and Pd based cross coupling catalysis. Our partnership with Umicore allows us to offer a portfolio of metal complexes with batch-to-batch consistency for a plethora of catalytic reactions.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
683345-1G | |
683345-50G | 4061833411582 |
683345-500MG | 4061832755618 |
683345-5G | 4061832755625 |